Learn More
2-Phenoxyethylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464547 500 g 500 Gramm
11444547 25 g 25 Gramm
11454547 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21087.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 589-10-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Synthese und antihypertensiven Aktivität von 4′-substituierten spiro[4H-3,1 -benzoxazin-4,4′-piperidin]-2(1H)-one verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-10-6
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.063
MDL-Nummer MFCD00000234
InChI-Schlüssel JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene
PubChem CID 68526
IUPAC-Name 2-Bromethoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethyl bromide
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Dichte 1.35
Siedepunkt 135°C to 137°C (20 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Menge 500 g
Beilstein 508290
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 201.07
Reinheit (%) 98%