Learn More
2-Phenoxyethylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Synthese und antihypertensiven Aktivität von 4′-substituierten spiro[4H-3,1 -benzoxazin-4,4′-piperidin]-2(1H)-one verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird in der Synthese und antihypertensiven Aktivität von 4′-substituierten spiro[4H-3,1 -benzoxazin-4,4′-piperidin]-2(1H)-one verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenoxyethyl bromide |
| Schmelzpunkt | 31°C to 35°C |
| Dichte | 1.35 |
| Siedepunkt | 135°C to 137°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | 65°C (149°F) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 508290 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate. |
| Formelmasse | 201.07 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Phenoxyethyl bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (2-bromoethoxy)benzene