Learn More
2-Phenoxyethanol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446582 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11446582 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11446582 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215014880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 122-99-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
InChI-Schlüssel QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC-Name 2-Phenoxyethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethanol
Menge 100 mL
Formelmasse 138.2