Learn More
2-Phenoxyethanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Phenoxyethanol wird als Lösungsmittel für Celluloseacetat, Tinten und Harze verwendet. Es wird auch als Fixiermittel für Parfüme, Insektenschutzmittel und topische Antiseptika verwendet. Es dient als Oberflächen-Wirkstoff. Es wirkt als Betäubungsmittel in der Aquakultur einiger Fische. Darüber hinaus wird es als Konservierungsmittel und Rohstoff in der Kosmetik verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Propanol und Propylenglycol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Phenoxyethanol wird als Lösungsmittel für Celluloseacetat, Tinten und Harze verwendet. Es wird auch als Fixiermittel für Parfüme, Insektenschutzmittel und topische Antiseptika verwendet. Es dient als Oberflächen-Wirkstoff. Es wirkt als Betäubungsmittel in der Aquakultur einiger Fische. Darüber hinaus wird es als Konservierungsmittel und Rohstoff in der Kosmetik verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Propanol und Propylenglycol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenoxyethanol |
| Schmelzpunkt | 11°C to 14°C |
| Dichte | 1.102 |
| Siedepunkt | 245°C |
| Flammpunkt | 121°C (249°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 94% |
| Strukturformel | C6H5O(CH2)2OH |
| Brechungsindex | 1.537 |
| Menge | 5000 g |
| Beilstein | 1364011 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.