Learn More
2-Phenoxybenzoylchlorid, TECH, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenoxybenzoyl chloride |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 232.67 |
| Reinheit (%) | 90% |