Learn More
2-Phenoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30134366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134366 10 g 10 Gramm
30005285 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134366 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP39941310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2243-42-7
Summenformel C13 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
Synonym 2-Phenoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 2-phenoxy- (9CI, ACI), 2-Phenoxybenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-phenoxy- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Phenyloxy)benzoic acid, 2-PBA, NSC 39656, o-Phenoxybenzoic acid
IUPAC-Name 2-Phenoxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxybenzoic acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
Formelmasse 214.063