Learn More
2-Phenoxyanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 17902206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17902206 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17902206 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0378.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Phenoxyanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyaniline
CAS 2688-84-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Phenoxyaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Nimesulide Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccccc1Oc2ccccc2
IUPAC-Name 2-Phenoxyanilin
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
Menge 100 mg
Formelmasse 185,0841 g/mol