Learn More
2-Phenoxyanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347495 100 g 100 Gramm
11337495 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347495 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05558.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2688-84-8 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Phenoxyanilin dient als entzündungshemmendes Mittel, das bevorzugt COX-2 vor COX-1 hemmt. Es wird bei der Herstellung von primärem Natriumamid, von 4-Methyl-2-(2-phenoxyphenyl)azophenol und 2-Acetoaminodiphenylether verwendet. Darüber hinaus wird es zur Bildung von Komplexen mit Beta-Cyclodextrin verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2688-84-8
Summenformel C12H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 185.226
MDL-Nummer MFCD00035765
InChI-Schlüssel NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminodiphenyl ether, o-phenoxyaniline, 2-aminophenyl phenyl ether, benzenamine, 2-phenoxy, 2-ade, 2-phenoxybenzenamine, o-aminophenyl phenyl ether, aniline, 2-phenoxy, aniline, o-phenoxy, 2-phonoxyaniline
PubChem CID 75899
IUPAC-Name 2-Phenoxyanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyaniline
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Siedepunkt 170°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 777766
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 185.23
Reinheit (%) 99%