Learn More
2-Pentynosäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490188 1 g 1 Gramm
15400198 5 g 5 Gramm
15410198 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53411.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5963-77-9 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
2-Pentynoic acid is used in the stereoselective synthesis of vinylstannanes. It is also used in the synthesis of spiroindolines derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Pentynosäure wird bei der stereoselektiven Synthese von Vinylstannanen verwendet. Wird auch bei der Synthese von Spiroindolinderivaten verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5963-77-9
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.101
MDL-Nummer MFCD00014370
InChI-Schlüssel MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentynoic acid, pentynoic acid, 2-pentynoicacid, 2-pentyneoic acid, acmc-1ay8s
PubChem CID 324379
IUPAC-Name Pent-2-ynoinsäure
SMILES CCC#CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentynoic acid
Schmelzpunkt 47°C to 53°C
Flammpunkt 96°C (205°F)
Strukturformel CH3CH2CH≡CCO2H
Menge 1 g
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 97%