Learn More
2-Pentyne, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10319120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10319120 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10319120 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 307380050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentyne
Namenshinweis 98%
CAS 627-21-4
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.71g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H8
Strukturformel CH5CCCH3
Brechungsindex 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00009380
Menge 5 g
Synonym 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
InChI-Schlüssel NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC#CC
IUPAC-Name Pent-2-yn
Molekulargewicht (g/mol) 68.12
PubChem CID 12310
Formelmasse 68.12
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid