Learn More
2-Penten, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463328
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463328 100 g 100 Gramm
11453328 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17736.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-68-2 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Pentene (mixture of cis and trans) is used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Penten (Mischung aus cis und trans) wird bei der Synthese von Polycyclopenten durch ringöffnende Metathese-Polymerisation verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-68-2
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
MDL-Nummer MFCD00009384
InChI-Schlüssel QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Synonym trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
PubChem CID 5326161
SMILES CC\C=C/C
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-Pentene
Namenshinweis cis + trans
Dichte 0.65
Siedepunkt 36°C to 38°C
Flammpunkt −45°C (−49°F)
Geruch Petroleum-like
Strukturformel CH3CH2CH=CHCH3
Brechungsindex 1.38
Menge 100 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 969151
Merck Index 14,7123
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
IUPAC-Name (E)-Pent-2-en
Formelmasse 70.14
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.