Learn More
Buerkle™ Zweiteiliger Schaufel für die Industrie
Artikelnummer. 31188941 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbcode:
Grün
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbcode
31188941 Grün
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31188941 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 83002001
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit antistatischem Additiv, ideal für den robusten Einsatz in der Chemie und Industrie.
  • Antistatisch
  • Polypropylen hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen
  • Die Schaufeln sind unzerbrechlich, einfach zu reinigen und leicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klingenmaterial Polypropylen
Produkttyp Schaufel
Farbcode Grün
Color-coded Ja
Griffmaterial Polypropylen
Kopfausführung Quadratisch
Länge (angloamerikanisch) 12,2 in.
Länge (metrisch) 310 mm
Material Polypropylen