Learn More
2-Palmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin, TRC
Artikelnummer. 30416450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416450 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP15735010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
CAS 66757-27-5
Summenformel C24H50NO7P
Menge 10 mg
Synonym (7R)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphatetracosan-1-aminium 4-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)32-23(21-26)22-31-33(28,29)30-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name [(2R)-2-Hexadecanoyloxy-3-Hydroxypropyl] 2-(Trimethylazanium)Ethylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 495.64
Formelmasse 495.3325