Learn More
(2-Oxopyrrolidin-1-yl)Essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30009285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009285 5 g 5 Gramm
30008431 100 mg 100 Milligramm
30006890 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8596105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53934-76-2
Summenformel C6 H9 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
Synonym (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid
IUPAC-Name 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)essigsäure
SMILES OC(=O)CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Formelmasse 143.0582
Reinheit (%) >95%