Learn More
2-Oxopiperazin-3,3,5,5,6,6-d6, CDN
Artikelnummer. 30320844
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320844 0.1 g 0.10 Gramm
30316044 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320844 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND69040.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperazinone-3,3,5,5,6,6-D6
CAS 1219803-71-0
Summenformel C4 3 H D5 H2 N2 O
Menge 0.1 g
Synonym 2-Oxopiperazine-3,3,5,5,6,6-d6, 2-Piperazinone-3,3,5,5,6,6-D6, Piperazinone-d6
InChI-Formel InChI=1 S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7)/i1TD,2D2,3D2
SMILES [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([3 H])C([2 H])([2 H])NC1=O
IUPAC-Name 3,3,5,6,6-Pentadeuterio-5-Tritiopiperazin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 107.158
Formelmasse 107.1033 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity