Learn More
2-Oxoindolin-5-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10205664
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
199328-31-9
C8H6ClNO3S
231.65
MFCD06655924
FYBNVKMJOOYPGI-UHFFFAOYSA-N
2-oxoindoline-5-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2-oxoindoline-5-sulfonylchloride, 2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-indole-5-sulphonyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 5-chlorosulfonyl indolin-2-one, 5-chlorosulphonyloxindole, 5-chlorosulfonyl oxindole, 5-chlorosufonyl-2-oxindole
4962506
ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC(=O)C2)C=C1
199328-31-9
C8H6ClNO3S
231.65
MFCD06655924
FYBNVKMJOOYPGI-UHFFFAOYSA-N
2-oxoindoline-5-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2-oxoindoline-5-sulfonylchloride, 2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-indole-5-sulphonyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 5-chlorosulfonyl indolin-2-one, 5-chlorosulphonyloxindole, 5-chlorosulfonyl oxindole, 5-chlorosufonyl-2-oxindole
4962506
ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC(=O)C2)C=C1
Chemischer Name oder Material 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name 2-oxo-1,3-Dihydroindol-5-Sulfonylchlorid
Formelmasse 231.66
Reinheit (%) Tech.
Güte Eigenschaften