Learn More
2-Oxo-Ivabradin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30136977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136977 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO85697525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1616710-50-9
Summenformel C27 H34 N2 O6 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 519.03
Synonym 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-4,5-dihydro-7,8-dimethoxy-1H-3-benzazepine-1,2(3H)-dione Hydrochloride (1:1)
IUPAC-Name 3-[3-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-Bicyclo[4.2.0]Octa-1,3,5-Trienyl]Methyl-Methylamino]Propyl]-7,8-Dimethoxy-1,2-Dihydro-3-Benzazapin-4,5-Dion; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1cc2C[C@H](CN(C)CCCN3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C(=O)C3=O)c2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxo-ivabradine Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H34N2O6.ClH/c1-28(16-19-11-18-13-23(33-3)24(34-4)14-20(18)19)8-6-9-29-10-7-17-12-22(32-2)25(35-5)15-21(17)26(30)27(29)31;/h12-15,19H,6-11,16H2,1-5H3;1H/t19-;/m1./s1
Formelmasse 518.2184