Learn More
2-Oxo-3-hydroxy-LSD, Lipomed
Artikelnummer. 30458897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458897 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458897 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMLSD194650
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
2-Oxo-3-hydroxy-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
CAS 111295-09-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H25 N3 O3
Synonym 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
IUPAC-Name (6aR,9R)-N,N-Diethyl-5A-hydroxy-7-methyl-5-oxo-6,6A,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 355.43
Menge 50 mg
Formelmasse 355,1896 g/mol