Learn More
2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-6-ylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-6-ylboronic Acid Pinacol Ester |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H16BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)8-5-6-9-10(7-8)17-11(16)15-9/h5-7H,1-4H3,(H,15,16) |
| Formelmasse | 261.1172 |