Learn More
2-Oxetanmethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
2-Oxetanemethanol is used to produce Toluene-4-sulfonic acid oxetan-2-ylmethyl ester. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Oxetanmethanol wird zur Herstellung von Toluol-4-sulfonsäureoxetan-2-ylmethylester verwendet. Wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-Oxetanmethanol wird zur Herstellung von Toluol-4-sulfonsäureoxetan-2-ylmethylester verwendet. Wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Oxetanemethanol |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.080 g/mL |
| Siedepunkt | 98°C (15 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.446 |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 88.11 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Mehr anzeigen |