Learn More
2-Oxazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30423574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423574 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO84653510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxazolidinone
CAS 497-25-6
Summenformel C3H5NO2
Menge 10 g
Synonym 1,3-Oxazolidin-2-one, 2-Oxazolidone, 2-Oxo-1,3-oxazolidine, 2-Oxotetrahydro-1,3-oxazole, NSC 35382, NSC 38240
InChI-Formel InChI=1S/C3H5NO2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
SMILES O=C1NCCO1
IUPAC-Name 1,3-Oxazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 87.08
Formelmasse 87.032