Learn More
2-Oxaspiro-[4.4]-nonan-1,3-dion, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15274308
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
5623-90-5
C8H10O3
154.17
HOKKSYPZFBKQAZ-UHFFFAOYSA-N
2-oxaspiro 4.4 nonane-1,3-dione, 8-oxaspiro 4.4 nonane-7,9-dione, 3-oxaspiro 4.4 nonane-2,4-dione, 1,3-dioxo-2-oxaspiro 4.4 nonane, 2-oxa-spiro 4,4 nonane-1,3-dione, 2-oxa-spiro 4.4 nonane-1,3-dione
2737102
2-Oxaspiro[4.4]Nonan-1,3-Dion
C1CCC2(C1)CC(=O)OC2=O
5623-90-5
C8H10O3
154.17
HOKKSYPZFBKQAZ-UHFFFAOYSA-N
2-oxaspiro 4.4 nonane-1,3-dione, 8-oxaspiro 4.4 nonane-7,9-dione, 3-oxaspiro 4.4 nonane-2,4-dione, 1,3-dioxo-2-oxaspiro 4.4 nonane, 2-oxa-spiro 4,4 nonane-1,3-dione, 2-oxa-spiro 4.4 nonane-1,3-dione
2737102
2-Oxaspiro[4.4]Nonan-1,3-Dion
C1CCC2(C1)CC(=O)OC2=O
Chemischer Name oder Material 2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Schmelzpunkt 26.0°C to 32.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%
Menge 5 g
Infrarotspektrum Authentic
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Oxaspiro¢4.4!nonane-1,3-dione, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.