Learn More
2-Octen, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316686
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11316686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03862.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111-67-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-67-1
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00009532
InChI-Schlüssel ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-octene, 2-octene, e-2-octene, e-oct-2-ene, 2-octene, e, 2-octene, 2e, unii-g13g1yr8yw, oct-2-ene, g13g1yr8yw, octene-2
PubChem CID 5364448
IUPAC-Name (E)-Oct-2-en
SMILES CCCCCC=CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octene
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.715
Siedepunkt 123°C to 125°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1719495
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 98%