Learn More
2-Okten-4-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415906 5 g 5 Gramm
11405906 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22250.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4643-27-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
Reactant in the rhodium-catalyzed asymmetric ring opening of oxabicyclic alkenes with organoboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant in der rhodium-katalysierten asymmetrischen Ringöffnung von oxabicyclischen Alkenen mit Organoboronsäuren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4643-27-0
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00061023
InChI-Schlüssel FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Synonym 2-octen-4-one, propenyl butyl ketone, butyl propenyl ketone, unii-c9nb51lmxt, 2-octen-4-one natural, fema no. 3603, c9nb51lmxt, e-oct-2-en-4-one, 2e-oct-2-en-4-one, 2e-2-octen-4-one
PubChem CID 5365891
IUPAC-Name (E)-Oct-2-en-4-on
SMILES CCCCC(=O)C=CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octen-4-one
Dichte 0.85
Siedepunkt 65°C (15 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 97%