Learn More
2-Octanon, TRC
Artikelnummer. 30410036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410036 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23790510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octanone
CAS 111-13-7
Summenformel C8 H16 O
Menge 10 g
Synonym 2-Octanone, 2-Oxooctane, Hexyl methyl ketone, Methyl hexyl ketone, Methyl n-hexyl ketone, NSC 3712, NSC 5936, n-Hexyl methyl ketone
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(=O)C
IUPAC-Name Octan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 128.21
Formelmasse 128.1201