Learn More
2-Octanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10468860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10468860 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10478860 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10403775 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10468860 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129420250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-13-7
MDL-Nummer MFCD00009540
InChI-Schlüssel ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
PubChem CID 8093
ChEBI CHEBI:87434
IUPAC-Name Octan-2-on
SMILES CCCCCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octanone
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -16°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8190g/mL
Siedepunkt 173°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H16O
Strukturformel CH3(CH2)5COCH3
Brechungsindex 1.4140 to 1.416
Menge 25 mL
Beilstein 01, 704
Merck Index 15, 4747
Relative Dichte 0.819
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbons and,esters
Molekulargewicht (g/mol) 128.21
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit