Learn More
2-Octanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10403775 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10403775 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10468860 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10478860 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10403775 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129420025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-13-7
MDL-Nummer MFCD00009540
InChI-Schlüssel ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
PubChem CID 8093
ChEBI CHEBI:87434
IUPAC-Name Octan-2-on
SMILES CCCCCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octanone
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -16°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8190g/mL
Siedepunkt 173°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H16O
Strukturformel CH3(CH2)5COCH3
Brechungsindex 1.4140 to 1.416
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 704
Merck Index 15, 4747
Relative Dichte 0.819
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbons and,esters
Molekulargewicht (g/mol) 128.21
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit