Learn More
2-Octanol, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15637990 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15637990 1 l Glasflasche 1 Liter
15627990 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15637990 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. O45041L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
0.97
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-96-6
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer MFCD00004591
InChI-Schlüssel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Octylalkohol, 2-Hydroxyoctan, sec-Caprylalkohol, 1-Methylheptylalkohol, DL-2 -Octanol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-Name Octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Octanol
Farbe Farblos
Dichte 0.819 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 174 °C bis 181 °C
Flammpunkt 71 °C (159.8 °F)
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Menge 1 l
Löslichkeitsinformationen 0.986 glL bei 20 °C in Wasser
Formelmasse 130.23 mol
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Flüssig