Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-Methyluridin, 99 %
Catalog Number 15466629
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-O-Methyluridine
CAS 2140-76-3
Farbe Weiß
Summenformel C10H14N2O6
MDL-Nummer MFCD00056054
Menge 1 g
Synonym 2'-o-methyluridine, uridine, 2'-o-methyl, 1-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, o 2'-methyluridine, 2-o-methyluridine, 2'-o-methyl uridine, unii-399vzb6tmb, 399vzb6tmb, 2'-o-methyl-uridine, um
InChI-Schlüssel SXUXMRMBWZCMEN-ZOQUXTDFSA-N
SMILES COC1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)CO)O
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-3-Methoxyoxolan-2-yl]Pyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
PubChem CID 102212
ChEBI CHEBI:19227
Formelmasse 258.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver