Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-Methyladenosin, 99 %
Artikelnummer. 15446649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446649 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15446649 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64922.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2140-79-6 | C11H15N5O4 | 281.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2′-O-Methyladenosin ist ein Analogon von Adenosin, das zur Gewinnung von Nukleosid-Derivaten als Hemmer der RNA-abhängigen RNA-Virus-Polymerase verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Fernhalten von st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-O-Methyladenosine
CAS 2140-79-6
Farbe Weiß
Summenformel C11H15N5O4
MDL-Nummer MFCD00056002
Menge 1 g
Synonym 2'-o-methyladenosine, adenosine, 2'-o-methyl, 2'-o-methyl adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol, unii-02yx82ihz5, chembl73237, 2'-o-methyl-adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxyoxolan-3-ol, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxy-tetrahydrofuran-3-ol, cordysinin b
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel FPUGCISOLXNPPC-IOSLPCCCSA-N
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxolan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 281.27
PubChem CID 102213
ChEBI CHEBI:69426
Formelmasse 281.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver