Learn More
2-(o-Hydroxyphenyl)benzoxazol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11461306 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11461306 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11461306 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520471505
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(O-Hydroxyphenyl)Benzoxazole
CAS 835-64-3
Summenformel C13H9NO2
Menge 10 g
Synonym 2-2-hydroxyphenyl benzoxazole, 6-3h-1,3-benzoxazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-2-benzoxazolyl phenol, ghgzvwotjdlrey-uhfffaoysa-n, phenol, benzoxazolyl, acmc-209psp, 2-2'-hydroxyphenyl benzoxazole, 2,4-cyclohexadien-1-one, 6-2 3h-benzoxazolylidene
InChI-Schlüssel UWUSYRFTCSSHAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=C3C=CC=CC3=O)O2
IUPAC-Name 6-(3H-1,3-Benzoxazol-2-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
PubChem CID 6744797
Formelmasse 211.22