Learn More
2-Nonanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439353 50 g 50 Gramm
11309569 100 g 100 Gramm
11429353 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439353 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11781.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 821-55-6 | C9H18O | 142.242 g/mol
2-Nonanone was used to analyze the sensitivity of sensors coated with nafion and carbowax to certify cheese samples. It was used to study binding of β-lactoglobulin to alkanones. Also used to analyze the sensitivity of sensors coated with nafion and carbowax to certify cheese samples and to study binding of β-lactoglobulin to alkanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nonanon wurde zur Analyse der Empfindlichkeit von mit Nafion und Carbowax beschichteten Sensoren zur Zertifizierung von Käseproben verwendet. Es wurde zur Untersuchung der Bindung von β-lactoglobulin an Alkanone verwendet. Wird auch zur Analyse der Empfindlichkeit von mit Nafion und Carbowax beschichteten Sensoren verwendet, um Käseproben zu zertifizieren und die Bindung von β-lactoglobulin an Alkanone zu untersuchen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-55-6
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00009553
InChI-Schlüssel VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
PubChem CID 13187
ChEBI CHEBI:77927
IUPAC-Name Nonan-2-on
SMILES CCCCCCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nonanone
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 0.826
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 50 g
Beilstein 1743645
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) ≥98%