Learn More
2-Nitrotoluol, TRC
Artikelnummer. 30481117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481117 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481117 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN57230610G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrotoluene
CAS 88-72-2
Summenformel C7 H7 N O2
Menge 10 g
Synonym Benzene','1-methyl-2-nitro-, Toluene','o-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-nitrobenzene, 2-Methyl-1-nitrobenzene, 2-Methylnitrobenzene, 2-Nitrotoluene, NSC 9577, o-Methylnitrobenzene, o-Mononitrotoluene, o-Nitrotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-Methyl-2-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Formelmasse 137.0477