Learn More
2-Nitrothiophen, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478057 5 g 5 Gramm
11488057 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17464.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 609-40-5 | C4H3NO2S | 129.133 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-40-5
Summenformel C4H3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 129.133
MDL-Nummer MFCD00005425
InChI-Schlüssel JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-nitro, 2-nitro-thiophene, 2-nitro thiophene, 2-nitrothiophene, tech, nitrothiophene, 2-nitrothiofene, pubchem5570, 2-nitrothiophene, tech., acmc-1aw2t, wln: t5sj bnw
PubChem CID 11866
IUPAC-Name 2-Nitrothiophen
SMILES C1=CSC(=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrothiophene
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 1.3644
Siedepunkt 224°C to 225°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 129.14
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch