Learn More
2-Nitrothiophen-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329569 250 mg -
11453474 1 g 1 Gramm
11463474 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329569 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10705.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40357-96-8
Summenformel C5H3NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 173.142
MDL-Nummer MFCD00052582
InChI-Schlüssel VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2777267
SMILES C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrothiophene-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 250 mg
Formelmasse 173.15
Reinheit (%) 98%