missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Nitrophenylboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4602035
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
190788-59-1
C12H16BNO4
249.07
MFCD02179447
VLJYUDGCEKORNG-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl, 2-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, amtb916, 2-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
3699568
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-Nitrophenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
190788-59-1
C12H16BNO4
249.07
MFCD02179447
VLJYUDGCEKORNG-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl, 2-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, amtb916, 2-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
3699568
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-Nitrophenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 45.0°C to 47.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 249.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'