Learn More
2-Nitrophenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522471 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10522471 25 g Glasflasche 25 Gramm
10319310 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522471 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 CHF
    204.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 30.35 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3320-86-3 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3320-86-3
Summenformel C7H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.12
InChI-Schlüssel JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenyl isocyanate, o-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-nitro, isocyanic acid, o-nitrophenyl ester, 2-nitrophenylisocyanate, 2-nitrobenzenisocyanate, nitrophenyl isocyanate, 2-nitrophenylisocynate, 2-nitro phenyl isocyanate, acmc-1cp5k
PubChem CID 76834
IUPAC-Name 1-Isocyanato-2-nitrobenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenyl isocyanate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38.0°C to 41.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 135.0°C to 137.0°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4NCO
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene
Formelmasse 164.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenyl isocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.