Learn More
2-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10225370 5 g Glasflasche 5 Gramm
10513681 1 g Glasflasche 1 Gramm
10733334 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128820050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 369-07-3 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-07-3
Summenformel C12H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
MDL-Nummer MFCD00063255
InChI-Schlüssel KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Synonym 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranoside
PubChem CID 96647
IUPAC-Name (2R,3r,4s,5r,6s)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand −70° (20°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung − 70.00
Formelmasse 301.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver