Learn More
2-Nitrophenyl-beta-D-Galactopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside is a β-Galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely employed pNPP/alkaline phosphatase substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-nitrophenyl-beta-D-galactopyranosid ist ein β-Galactosidase-Substrat für kolorimetrische und EIA-Anwendungen; Gegenstück zu weit verbreitetem pNPP/alkalischem Phosphatase-Substrat.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 20 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside |
| Schmelzpunkt | ∽192°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 92207 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Optische Drehung | −68° (c=1 in Water) |
| Formelmasse | 301.25 |
| Reinheit (%) | ≥98% |