Learn More
Melford 2-Nitrophenyl-BD-glucopyranosid
Artikelnummer. 30018619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018619 10 g 10 Gramm
30018617 100 mg 100 Milligramm
30018618 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018619 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N8102010.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis vonβ -D-Glucosidase.
Spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis vonβ -D-Glucosidase.
Spezifikation
Menge 10 g