Learn More
2-Nitromesitylen, 99 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15244288 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15244288 5 g 5 Gramm
15234288 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15244288 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453070050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 603-71-4
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
InChI-Schlüssel SCEKDQTVGHRSNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitromesitylene, nitromesitylene, mononitromesitylene, mesitylene, 2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethyl-2-nitro, 2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2,4,6-trimethyl-1-nitrobenzene, benzene,1,3,5-trimethyl-2-nitro, 1,3,5-trimethyl-2-nitro-benzene, 2,6-trimethylnitrobenzene
PubChem CID 69051
IUPAC-Name 1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)[N+](=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitromesitylene
Schmelzpunkt 41.0°C to 45.5°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitromesitylene, 99%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.