Learn More
2-Nitrobenzylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7046246
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
612-23-7
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007185
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-2-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitrobenzylchloride, unii-hb8u484npm, alpha-chloro-o-nitrotoluene, ccris 2323, toluene, alpha-chloro-o-nitro
11921
1-(Chlormethyl)-2-Nitrobenzol
C1=CC=C(C(=C1)CCl)[N+](=O)[O-]
612-23-7
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007185
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
2-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-nitrobenzene, o-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-2-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitrobenzylchloride, unii-hb8u484npm, alpha-chloro-o-nitrotoluene, ccris 2323, toluene, alpha-chloro-o-nitro
11921
1-(Chlormethyl)-2-Nitrobenzol
C1=CC=C(C(=C1)CCl)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Nitrobenzylchlorid wurde zur Einführung der photolabilen 2-Nitrobenzylschutzgruppe für die phenolische OH-Gruppe von Tyrosin verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Alkoholbenzol, Diethylether und Ethanol (98 %). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzyl chloride
Schmelzpunkt 47°C to 51°C
Siedepunkt 127°C to 133°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 388396
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) ≥98%