Learn More
2-Nitrobenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464353 100 g 100 Gramm
11444353 5 g 5 Gramm
11454353 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464353 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10941.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 612-24-8 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
ET catalysis of Au25 in intramolecular cascade reaction of 2-nitrobenzonitrile, from which 2-amniobenzamide (a precursor of significant pharmaceuticals20,21) is produced with high yield. fluorodenitration of 2-nitrobenzonitrile with Rb18F in DMSO gave an 85% yield of the 18F-labelled benzonitrile after only 20 minutes at 150°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ET-Katalyse von Au25 in intramolekularer Kaskadenreaktion von 2-Nitrobenzonitril, aus der 2-Amniobenzamid (ein Vorläufer bedeutender Pharmazeutika20,21) mit hoher Ausbeute produziert wird. Die Fluorodenitration von 2-Nitrobenzonitril mit Rb18F in DMSO ergab eine 85-prozentige Ausbeute des 18F-markierten Benzonitrils nach nur 20 Minuten bei 150 °C.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-24-8
Summenformel C7H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
MDL-Nummer MFCD00007044
InChI-Schlüssel SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzonitrile, o-cyanonitrobenzene, benzonitrile, o-nitro, benzonitrile, 2-nitro, 2-cyanonitrobenzene, nitrobenzonitrile, unii-drc6u29fci, ccris 2326, 1-nitro-2-cyanobenzene, 2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 11922
IUPAC-Name 2-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Siedepunkt 165°C (16 mmHg)
Geruch Almond-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 638987
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 148.12
Reinheit (%) ≥98%