Learn More
2-Nitrobenzolsulfenylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405667 10 g 10 Gramm
11415667 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23627.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7669-54-7 | C6H4ClNO2S | 189.613 g/mol
2-Nitrobenzenesulfenyl chloride is used as a reagent for N-protection as N-2-nitrophenylsulfenyl (Nps) derivatives, in amino acids and peptides and nucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitrobenzenesulfenylchlorid wird als Reagenz für N-Schutz in Form von N-2-Nitrophenylsulfenyl-(Nps)-Derivaten in Aminosäuren und Peptiden und Nukleosiden verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit, starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7669-54-7
Summenformel C6H4ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 189.613
MDL-Nummer MFCD00007128
InChI-Schlüssel NTNKNFHIAFDCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzenesulfenyl chloride, 2-nitrophenylsulfenyl chloride, benzenesulfenyl chloride, 2-nitro, o-nitrobenzenesulfenyl chloride, o-nitrophenylsulfenyl chloride, 2-nitrobenzenesulfenylchloride, o-nitrophenylsulphenyl chloride, o-nitrobenzenesulphenyl chloride, 2-nitrophenyl thiohypochlorite, 2-nitrophenyl sulfanyl chlorane
PubChem CID 24319
IUPAC-Name (2-Nitrophenyl)thiohypochlorit
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])SCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 473741
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 189.62
Reinheit (%) 98%