Learn More
2-Nitrobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30470827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470827 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470827 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49212525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Summenformel C7 H5 N O3
Menge 25 g
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde, Benzaldehyde','o-nitro- (8CI), o-Nitrobenzaldehyde (7CI), 1-Formyl-2-nitrobenzene, 2-Formyl-1-nitrobenzene, 2-Formyl-3-nitrobenzene, 2-Nitrobenzenecarboxaldehyde, NSC 5713
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
IUPAC-Name 2-Nitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
Formelmasse 151.0269