Learn More
2-Nitrobenzaldehyd, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11934801 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10645562 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10544061 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128405000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 552-89-6 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-89-6
Summenformel C7H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
InChI-Schlüssel CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC-Name 2-Nitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 41.0°C to 44.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 153.0°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel O2NC6H4CHO
Menge 500 g
Beilstein 07,243
Merck Index 14,6587
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene and ether
Formelmasse 151.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form kristallines Pulver, Nadeln und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.