Learn More
2-Nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30476064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30476064 100 g
30481200 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30476064 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN491950100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-23-6
Summenformel C7 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Synonym Benzene, 1-methoxy-2-nitro-, Anisole, o-nitro- (8CI), 1-Methoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-methoxybenzene, 2-Methoxy-1-nitrobenzene, 2-Methoxynitrobenzene, 2-Nitroanisole, 2-Nitromethoxybenzene, NSC 5506, o-Methoxynitrobenzene, o-Nitroanisole, o-Nitrobenzene methyl ether, o-Nitrophenyl methyl ether
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-Nitrobenzol
SMILES COc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroanisole
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Formelmasse 153.0426