Learn More
2-Nitroanilin, ≥99.0 % (HPLC), Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15666900 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15666900 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15666900 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 72660100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator (in nichtwässrigen Lösungsmitteln),≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroanilin
Schmelzpunkt 70 °C bis 72 °C
Siedepunkt 284 °C
CAS 88-74-4
Summenformel C6H6N2O2
Strukturformel O2NC6H4NH2
MDL-Nummer MFCD00007687
UN-Nummer UN1661
Beilstein 509275
InChI-Schlüssel DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 138.126
PubChem CID 6946
Formelmasse 138.12 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Flammpunkt 167 °C (332.6 °F)
Physikalische Form Kristallin