Learn More
2-Nitro-p-phenylenediamine 95-99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10499240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10499240 100 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10499240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128801000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-p-phenylenediamine
Namenshinweis 95-99%
CAS 5307-14-2
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 134.0°C to 140.0°C
Farbe Braun bis Schwarz
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95-99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H7N3O2
Strukturformel O2NC6H3(NH2)2
MDL-Nummer MFCD00007903
Menge 100 g
Beilstein 13, 120
Synonym 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hcl
InChI-Schlüssel HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
IUPAC-Name 2-Nitrobenzol-1,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 153.141
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 95 to 99%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitro-p-phenylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.