Learn More
2'-Nitro-p-acetanisidid, TRC
Artikelnummer. 30466723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466723 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN490285500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Nitro-p-acetanisidide
CAS 119-81-3
Summenformel C9H10N2O4
Menge 500 mg
Synonym 2'-Nitro-4'-methoxyacetanilide, 4-Acetamido-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Acetylamino-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide-, NSC 5516
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2O4/c1-6(12)10-8-4-3-7(15-2)5-9(8)11(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,10,12)
SMILES COc1ccc(NC(=O)C)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 210.19
Formelmasse 210.0641